Print…
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 0 EUR
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Fórmula: C₆H₄Cl₂OS
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014522
Número CAS: 36157-40-1