Print…
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019262
Número CAS: 37828-19-6