Print…
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 398 EUR
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₆H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 138…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 57230-04-3