Print…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 109 EUR
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Fórmula: C₈H₁₁ClSi
Ponto de ebulição: 192…193 °C
Densidade: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000499
Número CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II