Print…
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 87 EUR
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 129…132 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051937
Número CAS: 7368-78-7