Print…
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 252 EUR
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08063028
Número CAS: 652148-90-8