Print…
6-Methylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 26.1 EUR
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Methylindole
6-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 112 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 29…32 °C
Densidade: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005682
Número CAS: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III