Print…
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-iodoazetidine, tert-Butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, N-Boc-3-iodoazetidine
OR2251-5G OR2251-25G OR2251-100G
APOSOR2251-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2251-5G APOSOR2251-25G APOSOR2251-100G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₄INO₂
Peso Molecular: 283.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09752821
Número CAS: 254454-54-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS III