Print…
1-Adamantaneacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 26.1 EUR
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈O₂
Ponto de Fusão: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074728
Número CAS: 4942-47-6