Print…
1-Bromoadamantane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Adamantyl bromide
OR22505-100G OR22505-25G
APOSOR22505-100GEA 50.9 EUR
APOSOR22505-100G APOSOR22505-25G
1-Bromoadamantane 98%
1-Bromoadamantane
Fórmula: C₁₀H₁₅Br
Peso Molecular: 215.13 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074721
Número CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7