Print…
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 EUR
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Fórmula: C₉H₁₁NO₅
Ponto de Fusão: 93…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017037
Número CAS: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9