Print…
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 328 EUR
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Fórmula: C₁₀H₇ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 79966-13-5