Print…
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 43.5 EUR
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Fórmula: C₁₃H₁₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 64328-68-3