Print…
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR2245-1G OR2245-5G OR2245-25G
APOSOR2245-1GEA 136 EUR
APOSOR2245-1G APOSOR2245-5G APOSOR2245-25G
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 200…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569245
Número CAS: 40070-84-6