Print…
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 119 EUR
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Fórmula: C₈H₆Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060503
Número CAS: 20443-38-3