Print…
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 165 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Fórmula: C₅H₃BrO₂S
Ponto de Fusão: 138…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079725
Número CAS: 7311-63-9