5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
OR22402-1G
OR22402-5G
APOSOR22402-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22402-1G
APOSOR22402-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Fórmula:
C₉H₉BrO₂ Ponto de Fusão: 76…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00218577 Número CAS: 17764-93-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |