Print…
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 0 EUR
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017243
Número CAS: 90-24-4