Print…
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Fmoc-Lys(Boc)(Me)-OH, Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fórmula: C₂₇H₃₄N₂O₆
Peso Molecular: 482.577 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861332
Número CAS: 951695-85-5