Print…
2-Adamantylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22317-1G OR22317-25G OR22317-5G
APOSOR22317-1GEA 26.1 EUR
APOSOR22317-1G APOSOR22317-25G APOSOR22317-5G
2-Adamantylamine hydrochloride
2-Adamantylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074743
Número CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2