Print…
2-Aminobenzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 55.1 EUR
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazole 97%
2-Aminobenzimidazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 228…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005596
Número CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6