Print…
2,5-Dibromoterephthalic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dibromoterephtalic acid
OR22280-1G OR22280-5G OR22280-10G
APOSOR22280-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22280-1G APOSOR22280-5G APOSOR22280-10G
2,5-Dibromoterephthalic acid
2,5-Dibromoterephthalic acid
Fórmula: C₈H₄Br₂O₄
Ponto de Fusão: 318 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00204593
Número CAS: 13731-82-3
UN: 1759
ADR: 8,III