Print…
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074590
Número CAS: 133730-34-4