Print…
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 39.3 EUR
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 113…114 °C/30mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006362
Número CAS: 5638-76-6