Print…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 72.5 EUR
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso Molecular: 234.211 g/mol
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216477
Número CAS: 16732-57-3