Print…
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2218-1G OR2218-250MG OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA 58 EUR
APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060339
Número CAS: 56814-11-0