Print…
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA 382 EUR
APOSOR22172-100G APOSOR22172-25G
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Pentaerythrityl tetrabromide
Fórmula: C₅H₈Br₄
Peso Molecular: 387.73 g/mol
Ponto de ebulição: 305
Ponto de Fusão: 163
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000210
Número CAS: 3229-00-3