Print…
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-nitro-p-toluidine, 4-Amino-3-bromo-5-nitrotoluene
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 53.8 EUR
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Fórmula: C₇H₇BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209452
Número CAS: 827-24-7