Print…
3(2H)-Pyridazinone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2215-25G OR2215-5G OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA 65.4 EUR
APOSOR2215-25G APOSOR2215-5G APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinone 95%
3(2H)-Pyridazinone
Fórmula: C₄H₄N₂O
Ponto de ebulição: 101 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 98…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00099605
Número CAS: 504-30-3