Print…
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 29 EUR
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08063248
Número CAS: 7138-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III