Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 45.1 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007119
Número CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1