Print…
2,6-Dibromoanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 207 EUR
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoanilina 98%
2,6-Dibromoanilina
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de ebulição: 262…264 °C
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007638
Número CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III