Print…
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 43.5 EUR
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00114697
Número CAS: 135242-71-6