Print…
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉NO₃
Ponto de Fusão: 220…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216479
Número CAS: 133831-28-4