Print…
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22107-1G OR22107-250MG
APOSOR22107-1GEA 130 EUR
APOSOR22107-1G APOSOR22107-250MG
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
2,6-Dimethyl-4-hydrazinopyrimidine
Fórmula: C₆H₁₀N₄
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de Fusão: 189…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00102150
Número CAS: 14331-56-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III