Print…
4'-Hydroxybutyrophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Hydroxyphenyl)butan-1-one
OR22098-100G OR22098-25G OR22098-5G
APOSOR22098-100GEA 49.3 EUR
APOSOR22098-100G APOSOR22098-25G APOSOR22098-5G
4'-Hydroxybutyrophenone
4'-Hydroxybutyrophenone
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2011 g/mol
Ponto de ebulição: 148…150 °C/11.5mmHg
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020173
Número CAS: 1009-11-6