Print…
4-Ethylbenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 126 EUR
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
4-Ethylbenzoyl chloride
4-Ethylbenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO
Peso Molecular: 168.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000697
Número CAS: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8 II