Print…
4-(Ethylamino)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22095-10G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 114 EUR
APOSOR22095-10G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 175…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102118
Número CAS: 7409-09-8