Print…
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 192 EUR
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Peso Molecular: 222.33 g/mol
Ponto de ebulição: 140…145 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 95…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008819
Número CAS: 1020-31-1