Print…
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 0 EUR
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide 98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Ponto de Fusão: 151…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002349
Número CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II