Print…
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 522 EUR
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 156…160 °C
Densidade: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000144
Número CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II