Print…
2,2-Dimethylglutaric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
2,2-Dimethylglutaric acid
2,2-Dimethylglutaric acid
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 200 °C
Ponto de Fusão: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004197
Número CAS: 681-57-2