Print…
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 0 EUR
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100481
Número CAS: 57280-75-8