Print…
3-Hydroxytyrosol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
OR2203-10G OR2203-25G
APOSOR2203-10GEA 364 EUR
APOSOR2203-10G APOSOR2203-25G
3-Hydroxytyrosol 95%
3-Hydroxytyrosol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01320529
Número CAS: 10597-60-1