Print…
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 53.8 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00100492
Número CAS: 3226-34-4