Print…
4-Ethylphenylacetylene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Ethylphenyl)acetylene, 1-Ethyl-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-ethylbenzene, (4-Ethylphenyl)ethyne
OR2201-100G OR2201-25G OR2201-5G
APOSOR2201-100GEA 171 EUR
APOSOR2201-100G APOSOR2201-25G APOSOR2201-5G
4-Ethylphenylacetylene 97%
4-Ethylphenylacetylene
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 30 °C/0.05mmHg
Densidade: 0.93 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173887
Número CAS: 40307-11-7
UN: 3334
ADR: 9 III