Print…
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21993-100G OR21993-5G
APOSOR21993-100GEA 0 EUR
APOSOR21993-100G APOSOR21993-5G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 245 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100559
Número CAS: 6921-64-8