Print…
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 0 EUR
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 97…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100646
Número CAS: 79950-42-8