Print…
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144763
Número CAS: 27007-53-0