Print…
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G OR21970-10G OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA 149 EUR
APOSOR21970-1G APOSOR21970-10G APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Fórmula: C₁₃H₁₈O₃
Peso Molecular: 222.29 g/mol
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100622
Número CAS: 249278-25-9